Tris(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine
T3327-1G T3327-5G
TCIAT3327-1GEA 120 EUR InStock
TCIAT3327-1G TCIAT3327-5G
Tris(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (par HPLC)
Tris(4-biphenylyl)amine
Formule: C₃₆H₂₇N
MW: 473,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD30470498
Numéro CAS: 6543-20-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4301912f45b7fb7ef73c6f8ec4d917c4c7af30&vid=9b4301912f45b7fb7ef73c6f8ec4d917c4c7af30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité