2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3434-1G T3434-5G
TCIAT3434-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT3434-1G TCIAT3434-5G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide ≥98.0% (par HPLC)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₂S
MW: 309,428 g/mol
Point de fusion: 43°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00859286
Numéro CAS: 36982-84-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32681b1c90fdba3e47d23421d26f087546d6711&vid=b32681b1c90fdba3e47d23421d26f087546d6711&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.90 to 14.40 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité