Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate ≥70% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isocyanuric acid tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] ester
T3484-25G T3484-500G
TCIAT3484-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT3484-25G TCIAT3484-500G
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate ≥70% (par HPLC)
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate
Formule: C₁₈H₂₇N₃O₉S₃
MW: 525,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038141
Numéro CAS: 36196-44-8
EINECS: 252-907-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 70.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité