Tyrphostin AG528 ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(indoline-1-carbonyl)acrylonitrile
T3504-25MG T3504-100MG
TCIAT3504-25MGEA 183 EUR InStock
TCIAT3504-25MG TCIAT3504-100MG
Tyrphostin AG528 ≥97.0% (par HPLC)
Tyrphostin AG528
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₃
MW: 306,32 g/mol
Point de fusion: 215°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01076474
Numéro CAS: 133550-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81ae27e555b8c861d5263fc8040e5b040f6c2803&vid=81ae27e555b8c861d5263fc8040e5b040f6c2803&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.60 to 9.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité