Tyrphostin AG 835 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-N-(alpha-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, AG 835, (S)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(1-phenylethyl)acrylamide, (S,E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(1-phenylethyl)acrylamide
T3540-25MG T3540-100MG
TCIAT3540-25MGEA 161 EUR InStock
TCIAT3540-25MG TCIAT3540-100MG
Tyrphostin AG 835 ≥98.0% (par HPLC)
Tyrphostin AG 835
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₃
MW: 308,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00209855
Numéro CAS: 133550-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f19eeb8f87d29e12f28d7f51e62e20e7d0a0ad5&vid=9f19eeb8f87d29e12f28d7f51e62e20e7d0a0ad5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +93.0 to +98.0 deg (C=0.5,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité