Tyrphostin RG 14620 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(3,5-Dichlorophenyl)-2-(pyridin-3-yl)acrylonitrile
T3576-25MG T3576-100MG
TCIAT3576-25MGEA 168 EUR InStock
TCIAT3576-25MG TCIAT3576-100MG
Tyrphostin RG 14620 ≥98.0% (par HPLC)
Tyrphostin RG 14620
Formule: C₁₄H₈Cl₂N₂
MW: 275,132 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236445
Numéro CAS: 136831-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69bf9eed259d52591a1be0f5f0ae88031c1d56b&vid=d69bf9eed259d52591a1be0f5f0ae88031c1d56b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.5 to 10.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité