Triflusal ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, Acetyl-4-(trifluoromethyl)salicylic acid, Drisgen
T3601-250MG T3601-1G
TCIAT3601-250MGEA 256 EUR InStock
TCIAT3601-250MG TCIAT3601-1G
Triflusal ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triflusal
Formule: C₁₀H₇F₃O₄
MW: 248,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866793
Numéro CAS: 322-79-2
EINECS: 206-297-5
Merck Index: 14,09688
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=423d38f7e15b9fcb015d1976628d86e957dce799&vid=423d38f7e15b9fcb015d1976628d86e957dce799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité