Tétraisocyanatosilane ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T3684-5G T3684-25G
TCIAT3684-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT3684-5G TCIAT3684-25G
Tétraisocyanatosilane ≥97.0% (sur base azote total)
Tétraisocyanatosilane
Formule: C₄N₄O₄Si
MW: 196,15 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040537
Numéro CAS: 3410-77-3
EINECS: 222-297-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité