Tributylmethylammonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T3692-5G T3692-25G
TCIAT3692-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT3692-5G TCIAT3692-25G
Tributylmethylammonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributylmethylammonium iodide
Formule: C₁₃H₃₀IN
MW: 327,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031623
Numéro CAS: 3085-79-8
EINECS: 221-402-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité