Acetylthio-PEG4-Alkyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: S-3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-yl Ethanethioate, Ethanethioic acid S-3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-yl ester
T3698-250MG T3698-50MG
TCIAT3698-250MGEA 659 EUR InStock
TCIAT3698-250MG TCIAT3698-50MG
Acetylthio-PEG4-Alkyne ≥98.0% (par GC)
Acetylthio-PEG4-Alkyne
Formule: C₁₃H₂₂O₅S
MW: 290,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1422540-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité