3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
T3830-1G T3830-5G
TCIAT3830-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT3830-1G TCIAT3830-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD09266196
Numéro CAS: 443776-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité