Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane, Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
V0048-25ML V0048-500ML
TCIAV0048-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAV0048-25ML TCIAV0048-500ML
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0% (par GC)
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
Formule: C₁₁H₂₄O₆Si
MW: 280,39 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00008500
Numéro CAS: 1067-53-4
EINECS: 213-934-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité