Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Vinylacetamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

V0105-25G V0105-5G
TCIAV0105-25GEA 153 EUR InStock
TCIAV0105-25G TCIAV0105-5G
N-Vinylacetamide ≥98.0% (par GC)
N-Vinylacetamide


Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00081205
Numéro CAS: 5202-78-8
EINECS: 225-989-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité