Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Vinylformamide ≥96.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

V0106-25G V0106-500G
TCIAV0106-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0106-25G TCIAV0106-500G
N-Vinylformamide ≥96.0% (par GC) stabilisé
N-Vinylformamide


Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: –16°C
Point d'éclair: 106°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081206
Numéro CAS: 13162-05-5
EINECS: 236-102-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité