Verapamil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride, Verapamil HCl, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile Hydrochloride, (±)-Verapamil hydrochloride
V0118-25G V0118-5G
TCIAV0118-25GEA 170 EUR InStock
TCIAV0118-25G TCIAV0118-5G
Verapamil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Verapamil hydrochloride
Formule: C₂₇H₃₈N₂O₄
MW: 491,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055208
Numéro CAS: 152-11-4
EINECS: 205-800-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09950
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4d7ca8d7b36086b4cd16e79c8fe04dd051a3096&vid=f4d7ca8d7b36086b4cd16e79c8fe04dd051a3096&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité