(R)-(+)-XylBINAP ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(+)-2,2'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl, (R)-2,2'-Bis(di-3,5-xylylphosphino)-1,1'-binaphthyl
X0070-200MG X0070-1G
TCIAX0070-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAX0070-200MG TCIAX0070-1G
(R)-(+)-XylBINAP ≥97.0% (par HPLC)
(R)-(+)-XylBINAP
Formule: C₅₂H₄₈P₂
MW: 734,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD01630821
Numéro CAS: 137219-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d8048a545dbf8e1bcda0d47e5736c9f9ba3212&vid=c3d8048a545dbf8e1bcda0d47e5736c9f9ba3212&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité