(S)-(-)-XylBINAP ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2,2'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl
X0071-200MG X0071-1G
TCIAX0071-200MGEA 33 EUR InStock
TCIAX0071-200MG TCIAX0071-1G
(S)-(-)-XylBINAP ≥97.0% (par HPLC)
(S)-(-)-XylBINAP
Formule: C₅₂H₄₈P₂
MW: 734,90 g/mol
Point de fusion: 255°C
Numéro MDL: MFCD01630821
Numéro CAS: 135139-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b1fc5ffe0e1257f25ea0522d25f3cb7f78a7df&vid=d0b1fc5ffe0e1257f25ea0522d25f3cb7f78a7df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité