o-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1,2-Phenylenebis(methylene))diphosphonic acid
X0075-200MG X0075-1G
TCIAX0075-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAX0075-200MG TCIAX0075-1G
o-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
o-Xylylenediphosphonic acid
Formule: C₈H₁₂O₆P₂
MW: 266,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200404
Numéro CAS: 42104-58-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b7bc3950f8a746a24bddbc6ffae9814d705eed&vid=c1b7bc3950f8a746a24bddbc6ffae9814d705eed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité