Ziprasidone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ziprasidonum, 5-(2-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
Z0034-100MG Z0034-1G
TCIAZ0034-100MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAZ0034-100MG TCIAZ0034-1G
Ziprasidone ≥98.0% (par HPLC)
Ziprasidone
Formule: C₂₁H₂₁ClN₄OS
MW: 412,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866661
Numéro CAS: 146939-27-7
Merck Index: 14,10171
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 218.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité