4-Chloro-2-fluorophénol
013284-25G 013284-100G
FLUO013284-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013284-25G FLUO013284-100G
4-Chloro-2-fluorophénol
4-Chloro-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075030
Numéro CAS: 348-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité