4-Fluoro-2,6-dinitrophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17309.03 A17309.06
A17309.03EA 35.1 EUR InStock
A17309.03 A17309.06
4-Fluoro-2,6-dinitrophénol ≥98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophénol
Purity: 98% CAS No.: 364-32-9 Molecular Formula: C6H3FN2O5 Formula Weight: 202.10 Melting Point: 50-56° MDL No.: MFCD00179333
Formule: C₆H₃FN₂O₅
MW: 202,1 g/mol
Point de fusion: 50…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179333
Numéro CAS: 364-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité