ω-Bromo-3-cyanoacétophénone
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-(Bromoacetyl)benzonitrile, 3-Cyanophenacyl bromide, Bromomethyl m-cyanophenyl ketone, α-Bromo-3-cyanoacetophenone, 3-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile
CFF155.2.5 CFF155.5 CFF155.10 018078-1G 018078-5G
CHMPCFF155.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF155.2.5 CHMPCFF155.5 CHMPCFF155.10 FLUO018078-1G FLUO018078-5G
ω-Bromo-3-cyanoacétophénone
ω-Bromo-3-cyanoacétophénone
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833267
Numéro CAS: 50916-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité