Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxybenzyle isothiocyanate

Synonyms: 4-MBITC, 4-Methoxybenzylisothiocyanate

008998-1G 008998-5G
FLUO008998-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008998-1G FLUO008998-5G
4-Méthoxybenzyle isothiocyanate
4-Méthoxybenzyle isothiocyanate


Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1,0872 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041117
Numéro CAS: 3694-57-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité