Diphénylacétonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenylacetonitrile
L02404.22 L02404.36
L02404.22EA 35.3 EUR InStock
L02404.22 L02404.36
Diphénylacétonitrile ≥99%
Diphénylacétonitrile
Purity: 99% CAS No.: 86-29-3 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 181°/12mm Beilstein Reference: 1911160 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00001862
Formule: (C₆H₅)₂CHCN
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1.182 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001862
Numéro CAS: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 14,3316
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité