1-(3,5-Dichlorophényl)pipérazine
009769-1G 009769-5G
FLUO009769-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009769-1G FLUO009769-5G
1-(3,5-Dichlorophényl)pipérazine
1-(3,5-Dichlorophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₂Cl₂N₂
MW: 231,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040763
Numéro CAS: 55827-50-4
EINECS: 259-841-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité