1-(2,4-Difluorophényl)pipérazine
009771-1G 009771-5G
FLUO009771-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009771-1G FLUO009771-5G
1-(2,4-Difluorophényl)pipérazine
1-(2,4-Difluorophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₂F₂N₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 108…111 °C (0.2 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00082588
Numéro CAS: 115761-79-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité