1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine
Synonyms: 3-(Piperazin-1-yl)phenol, m-(1-Piperazinyl)phenol, 3-(1-Piperazinyl)phenol
009796-1G 009796-5G
FLUO009796-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009796-1G FLUO009796-5G
1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine
1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Numéro MDL: MFCD00052896
Numéro CAS: 59817-32-2
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité