2,3-Diméthyl-4-(diméthylamino)-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-4-(dimethylamino)-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-(Dimethylamino)phenazone
115740050 115741000 115740010 115740250
ACRO115740050EA 22.8 EUR InStock
ACRO115740050 ACRO115741000 ACRO115740010 ACRO115740250
2,3-Diméthyl-4-(diméthylamino)-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 97%
2,3-Diméthyl-4-(diméthylamino)-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₃H₁₇N₃O
MW: 231,3 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003142
Numéro CAS: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité