Aluminium sulfure 99+% (base métaux), pièces
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dialluminium trisulphide, Aluminum sulphide
12851.06 12851.14
12851.06EA 269 EUR InStock
12851.06 12851.14
Aluminium sulfure 99+% (base métaux), pièces
Aluminium sulfure
Purity: 99+% CAS No.: 1302-81-4 Molecular Formula: Al2S3 Formula Weight: 150.16 Physical Form: 0.64cm (0.25in) & down pieces Density: 2.02 Appearance: Pale gray Odour: Like rotten eggs Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,367 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00014162
Formule: Al₂S₃
MW: 150,16 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1100 °C
Densité: 2.02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014162
Numéro CAS: 1302-81-4
EINECS: 215-109-0
ONU: 3134
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,367
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité