2-Aminopyrazine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
104490100 104490500
ACRO104490100EA 67 EUR InStock
ACRO104490100 ACRO104490500
2-Aminopyrazine 99+%
2-Aminopyrazine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006137
Numéro CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité