Dapagliflozin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
464620010 464620050
ACRO464620010EA 125 EUR InStock
ACRO464620010 ACRO464620050
Dapagliflozin
Dapagliflozin
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₅ClO₆
MW: 408,87 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13182359
Numéro CAS: 461432-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité