Elacridar
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-[4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide, N-(4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)phenyl)-5-methoxy-9-oxo-9,10-dihydroacridine-4-carboxamide
464950010 464952500
ACRO464950010EA 1470 EUR InStock
ACRO464950010 ACRO464952500
Elacridar
Elacridar
  • Bioactive
Formule: C₃₄H₃₃N₃O₅
MW: 563,654 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00912604
Numéro CAS: 143664-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité