Zonisamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
465040010 465042500
ACRO465040010EA 217 EUR InStock
ACRO465040010 ACRO465042500
Zonisamide
Zonisamide
  • Bioactive
Formule: C₈H₈N₂O₃S
MW: 212,22 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865316
Numéro CAS: 68291-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité