Pravastatin sodium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464880010 464882500
ACRO464880010EA 352 EUR InStock
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
  • Bioactive
Formule: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
MW: 446,51 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00887601
Numéro CAS: 2244386-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité