Retigabine dihydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
465010010 465012500
ACRO465010010EA 660 EUR InStock
ACRO465010010 ACRO465012500
Retigabine dihydrochloride
Retigabine dihydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₁₈FN₃O₂·₂HCl
MW: 376,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04307735
Numéro CAS: 150812-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité