Scutellarin
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
465130010 465132500
ACRO465130010EA 443 EUR InStock
ACRO465130010 ACRO465132500
Scutellarin
Scutellarin
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₁₈O₁₂
MW: 462,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861503
Numéro CAS: 27740-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité