ITIC-Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66521.MEEA 2460 EUR InStock
H66521.ME H66521.MD H66521.MC
ITIC-Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
ITIC-Cl
Formule: C₉₄H₇₈Cl₄O₂S₄
MW: 1565,72 g/mol
Numéro CAS: 2253663-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,46 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité