L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Launderable cleanroom socks
Fournisseur: VWR Collection
113-9939EA 1630 EUR InStock
113-9939 113-9936 113-9937 113-9938
VWR®, Launderable cleanroom socks
Tenue de travail
Cleanroom socks provide comfort and durability for limited and extended wear in cleanroom environments.
  • 100% polyester
  • Colour coded bands for visual identification
  • Cleanroom compatible
  • No particle generation
  • Launderable
Minimise the risk of particle contamination with VWR® cleanroom socks.
Ideal for use with VWR® cleanroom clogs.
These launderable cleanroom socks provide comfort for extended wear and are cleanroom compatible.
Independent tests recommend that VWR launderable socks can withstand a minimum of 60 laundering cycles with less than 1More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité