6-Methyl-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6113-1G
APOSBIB6113-1GEA 644 EUR InStock
APOSBIB6113-1G
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022772
Numéro CAS: 2280-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité