4-Methylumbelliferyl β-D-cellotrioside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-MU β-D-cellotrioside
BICL4150-1MG BICL4150-2MG
APOSBICL4150-1MGEA 475 EUR InStock
APOSBICL4150-1MG APOSBICL4150-2MG
4-Methylumbelliferyl β-D-cellotrioside ≥98%
4-Methylumbelliferyl β-D-cellotrioside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 84325-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité