(±)-Strigol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3aR*,5S*,8bS*,2'R*)-3-[(E)-2',5'-dihydro-4'-methyl-5'-oxo-2'-furanyloxymethylene]-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydroindeno[1,2-b]furan-2-one
BICR133-1MG BICR133-5MG
APOSBICR133-1MGEA 545 EUR InStock
APOSBICR133-1MG APOSBICR133-5MG
(±)-Strigol
(±)-Strigol
Formule: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,374 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD27665492
Numéro CAS: 51820-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité