Nivalenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: NSC 269143, 3a,4b,7a,15-Tetrahydroxyscrip-9-en-8-one
BIN0113-1MG BIN0113-5MG
APOSBIN0113-1MGEA 183 EUR InStock
APOSBIN0113-1MG APOSBIN0113-5MG
Nivalenol
Nivalenol
Formule: C₁₅H₂₀O₇
MW: 312,315 g/mol
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133673
Numéro CAS: 23282-20-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité