3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)benzene
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₁₂H₈BrN₃
MW: 274,116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832525
Numéro CAS: 802580-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité