N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Piperazino-acetic acid-benzylamide dihydrochloride
OR0245-250MG OR0245-500MG
APOSOR0245-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0245-250MG APOSOR0245-500MG
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉N₃O·2ClH
MW: 306,231 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115628
Numéro CAS: 827614-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité