Methyl adamant-1-ylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 346 EUR InStock
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formule: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,297 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C (0.3 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073581
Numéro CAS: 27174-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité