2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Methylpropionoyl)piperazine, 1-Isobutanoylpiperazine, 1-(2-Methylpropanoyl)piperazine
OR0858-5G
APOSOR0858-5GEA 48 EUR InStock
APOSOR0858-5G
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Formule: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,225 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (0.15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973344
Numéro CAS: 71260-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité