7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Amino-6-carboxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,148 g/mol
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973861
Numéro CAS: 68262-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité