Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110077-1G OR110077-5G
APOSOR110077-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110077-1G APOSOR110077-5G
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738971
Numéro CAS: 683233-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité