4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110089-1G
APOSOR110089-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR110089-1G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₄Cl₂N₂O
MW: 239,058 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00763947
Numéro CAS: 294874-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité