2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110223-1G OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110223-1G APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,656 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253188
Numéro CAS: 64788-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité